Principaux documents
ENA508626746
Enamine
8-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.73
Numéro MDL:
Iupac Name
8-azaspiro[4.6]undecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-2-5-10(4-1)6-3-8-11-9-7-10;/h11H,1-9H2;1H
Clé InChI
GMNAJFNYOKLMDK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298566
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298566