Key Documents
ENA508626384
Enamine
2-(propan-2-yloxy)ethanethioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isopropoxyethanethioamide
Inchi Code
1S/C5H11NOS/c1-4(2)7-3-5(6)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,6,8)
Clé InChI
VJQOTQVSRGHYGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295434
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295434