Principaux documents
ENA508626309
Enamine
1-(3,3-difluorocyclopentyl)ethan-1-amine
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1 448,20 €
1 G
1 857,70 €
2.5 G
3 641,30 €
5 G
5 385,90 €
10 G
7 985,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-295205-50MG
431,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1 448,20 €
1 G
1 857,70 €
2.5 G
3 641,30 €
5 G
5 385,90 €
10 G
7 985,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-295205-50MG
431,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,3-difluorocyclopentyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C7H13F2N/c1-5(10)6-2-3-7(8,9)4-6/h5-6H,2-4,10H2,1H3
Clé InChI
RGDLMWCOMQHALL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295205
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295205