Key Documents
ENA508626081
Enamine
(2-tert-butyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-(tert-butyl)-2H-tetrazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H13N5/c1-6(2,3)11-9-5(4-7)8-10-11/h4,7H2,1-3H3
Clé InChI
KOUGRWDPLPAFFO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266803
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266803