Principaux documents
ENA508625780
Enamine
3-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-268333-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-268333-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H12ClNO3/c8-1-4-11-5-2-9-3-6-12-7(9)10/h1-6H2
Clé InChI
QZKTUAZSSRNAIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268333
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268333