Key Documents
ENA508625597
Enamine
2-(cyclopentylmethyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.73
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(cyclopentylmethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-2-5-9(4-1)8-10-6-3-7-11-10;/h9-11H,1-8H2;1H
Clé InChI
ZGIVUOCTVOVLKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269399
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269399