Principaux documents
ENA508625556
Enamine
tert-butyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-267724-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-267724-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)9-10(13)14-8-6-4-5-7-15(8)9/h4-7H,13H2,1-3H3
Clé InChI
PEMPTKZAEHCYJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267724
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267724