Key Documents
ENA497682701
Enamine
4-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-yl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N4/c10-7-8-6-9(2-4-11-8)13-5-1-3-12-13/h1-6H
Clé InChI
JYPCINDTZPUOQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268345
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268345