Principaux documents
ENA497681771
Enamine
2-bromo-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-ol
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-265926-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-265926-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
66-68
Iupac Name
2-bromo-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H11BrO/c13-8-12(14)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12,14H,8H2
Clé InChI
HDRFYKFGBRXGRR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265926
Melting Point
66-68
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265926