Principaux documents
ENA497681437
Enamine
1-(5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carbonyl)piperazine hydrochloride
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-266246-100MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
357,00 €
250 MG
490,90 €
500 MG
748,30 €
1 G
945,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-266246-100MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N4O2.ClH/c1-6-10-7(11-14-6)8(13)12-4-2-9-3-5-12;/h9H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
YVWMLYJMTGECJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266246
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266246