Key Documents
ENA497681207
Enamine
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.74
Numéro MDL:
Iupac Name
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3S/c1-8(14)13-5-4-9-2-3-11(17(12,15)16)6-10(9)7-13/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3
Clé InChI
MULMLDROTQLKML-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265490
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265490