Principaux documents
ENA497680351
Enamine
3-chloro-4-(chloromethyl)benzonitrile
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
10 G
2 809,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-263927-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
10 G
2 809,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-263927-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-4-(chloromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5Cl2N/c9-4-7-2-1-6(5-11)3-8(7)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
WVZDCUOCGWRHML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263927
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263927