Principaux documents
ENA497680268
Enamine
5-fluoroquinolin-8-ol hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.06
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoroquinolin-8-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H6FNO.BrH/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9;/h1-5,12H;1H
Clé InChI
QUSWBKIESQHYLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263951
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263951