Principaux documents
ENA497680238
Enamine
N,N-dimethylmethanesulfonoimidamide hydrochloride
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-263581-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-263581-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
S-hydroxy-N,N-dimethylmethanesulfinimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10N2OS.ClH/c1-5(2)7(3,4)6;/h3H2,1-2H3,(H2,4,6);1H
Clé InChI
WRYUDDDOGLQBFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263581
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263581