ENA497680129
Enamine
2-{1-[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]piperidin-4-yl}acetic acid
Réf. du fournisseur: EN300-263403-100MG
318,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-263403-100MG
318,50 €
Iupac Name
{1-[(allyloxy)carbonyl]-4-piperidinyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c1-2-7-16-11(15)12-5-3-9(4-6-12)8-10(13)14/h2,9H,1,3-8H2,(H,13,14)
Clé InChI
MPCSNPBPOJATQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263403