Key Documents
ENA497680027
Enamine
tert-butyl 3-aminocyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-aminocyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-5-4-6-9(12)7-8/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3
Clé InChI
MDFWHHAKFURWJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263149
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263149