Principaux documents
ENA497680016
Enamine
N-methyl-N-(prop-2-en-1-yl)methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.21
Numéro MDL:
Iupac Name
N-allyl-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H11NO2S/c1-4-5-6(2)9(3,7)8/h4H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
VMBUORCYWKIZIH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263122
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263122