Principaux documents
ENA497680008
Enamine
2-[(chloromethyl)sulfanyl]propane
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-263081-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-263081-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(chloromethyl)sulfanyl]propane
Inchi Code
1S/C4H9ClS/c1-4(2)6-3-5/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
GTGKNQUHLOGQGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263081
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263081