Principaux documents
ENA497679835
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Pf
151-153
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-6-2-1-4-9-5-3-8-7(6)9/h3,5-6,10H,1-2,4H2
Clé InChI
YDQITEGWUNGNCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261176
Melting Point
151-153
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261176