Principaux documents
ENA497679723
Enamine
5-phenoxypyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.21
Numéro MDL:
Iupac Name
5-phenoxy-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H8N2O/c13-8-10-6-7-12(9-14-10)15-11-4-2-1-3-5-11/h1-7,9H
Clé InChI
UQLUIDMQSVTQBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262314
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262314