Principaux documents
ENA497679512
Enamine
ethyl 8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
50 MG
362,20 €
100 MG
518,20 €
250 MG
719,70 €
500 MG
1 107,10 €
1 G
1 406,10 €
2.5 G
2 713,90 €
5 G
3 993,10 €
10 G
5 898,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-261843-50MG
362,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
362,20 €
100 MG
518,20 €
250 MG
719,70 €
500 MG
1 107,10 €
1 G
1 406,10 €
2.5 G
2 713,90 €
5 G
3 993,10 €
10 G
5 898,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-261843-50MG
362,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 8-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H14FNO2/c1-2-16-12(15)9-6-8-4-3-5-10(13)11(8)14-7-9/h3-5,9,14H,2,6-7H2,1H3
Clé InChI
NOHCOGABVCBORK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261843
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261843