ENA497679388
Enamine
methyl 1-(5-bromopyridin-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-261529-100MG
363,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-261529-100MG
363,50 €
Iupac Name
methyl 1-(5-bromo-2-pyridinyl)-2-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c1-16-11(15)9-3-2-6-14(9)10-5-4-8(12)7-13-10/h4-5,7,9H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
SMFIJFBQKQYWCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261529