Principaux documents
ENA497679316
Enamine
rac-tert-butyl N-{[(3aR,6aR)-octahydrocyclopenta[c]pyrrol-3a-yl]methyl}carbamate hydrochloride
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1 272,70 €
2.5 G
2 493,40 €
5 G
3 690,70 €
10 G
5 474,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-262818-50MG
296,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1 272,70 €
2.5 G
2 493,40 €
5 G
3 690,70 €
10 G
5 474,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.81
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-262818-50MG
296,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (((3aR,6aR)-hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-3a(1H)-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O2.ClH/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-13-6-4-5-10(13)7-14-8-13;/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16);1H/t10-,13+;/m0./s1
Clé InChI
DAZPSWYTPLDMRH-SMDQHNSPSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262818
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262818