Principaux documents
ENA497679203
Enamine
ethoxy(propan-2-yl)amine hydrochloride
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1 246,70 €
5 G
1 843,40 €
10 G
2 733,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-261739-100MG
178,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
178,10 €
250 MG
254,80 €
500 MG
483,60 €
1 G
634,40 €
2.5 G
1 246,70 €
5 G
1 843,40 €
10 G
2 733,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-261739-100MG
178,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
O-ethyl-N-isopropylhydroxylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-4-7-6-5(2)3;/h5-6H,4H2,1-3H3;1H
Clé InChI
FNGAAKWIDNYABD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261739
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261739