Key Documents
ENA497678616
Enamine
3-bromo-6-fluoro-2-methoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.04
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO3/c1-13-7-4(9)2-3-5(10)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
WRSPJCQSBRAYCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256918
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256918