Principaux documents
ENA497377392
Enamine
5,6-difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
100 MG
214,00 €
250 MG
285,50 €
500 MG
493,50 €
1 G
645,60 €
2.5 G
1 220,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-38854-100MG
214,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
214,00 €
250 MG
285,50 €
500 MG
493,50 €
1 G
645,60 €
2.5 G
1 220,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-38854-100MG
214,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5,6-difluoro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(13)11-7(3)12/h1-2H,(H,11,12,13)
Clé InChI
MROUYCSLODQSRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38854
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38854