Principaux documents
ENA497377294
Enamine
2,3-diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-diazabicyclo[2.2.2]octane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5(1)7-8-6;;/h5-8H,1-4H2;2*1H
Clé InChI
KFMNNAVOXOONHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260698
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260698