Principaux documents
ENA497377146
Enamine
1,2-dimethyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
50 MG
391,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-259993-50MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
391,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-259993-50MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,2-dimethyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
Inchi Code
1S/C11H18/c1-8(2)11-6-5-9(3)10(4)7-11/h11H,1,5-7H2,2-4H3
Clé InChI
DJNBXADZJNAMQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259993
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259993