Principaux documents
ENA497377039
Enamine
1-methyl-5-(methylamino)piperidin-2-one dihydrochloride
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
2.5 G
2 192,60 €
5 G
3 222,20 €
10 G
4 758,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-260663-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
2.5 G
2 192,60 €
5 G
3 222,20 €
10 G
4 758,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-260663-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-5-(methylamino)piperidin-2-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH/c1-8-6-3-4-7(10)9(2)5-6;;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
PYJHIUZARFLIHU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260663
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260663