Principaux documents
ENA497376877
Enamine
2-amino-3-methylhexan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-3-methylhexan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17NO.ClH/c1-3-4-6(2)7(8)5-9;/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
TUMRWXNLLHVTHF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258276
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258276