ENA497376770
Enamine
2-hydroxyethyl N,N-dimethylcarbamate
Réf. du fournisseur: EN300-257974-100MG
373,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-257974-100MG
373,10 €
Iupac Name
2-hydroxyethyl dimethylcarbamate
Inchi Code
1S/C5H11NO3/c1-6(2)5(8)9-4-3-7/h7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
STMLNVLDMRLNNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257974