Principaux documents
ENA497376446
Enamine
6-(2-aminoethyl)pyridin-3-ol dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.09
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(2-aminoethyl)pyridin-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-4-3-6-1-2-7(10)5-9-6;;/h1-2,5,10H,3-4,8H2;2*1H
Clé InChI
VTOLKCJZHUIWFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257089
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257089