Principaux documents
ENA497376250
Enamine
methyl 1-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1 124,50 €
10 G
1 667,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-256559-100MG
101,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1 124,50 €
10 G
1 667,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-256559-100MG
101,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O2/c1-17-12(16)9-4-6-15(7-5-9)11-3-2-10(13)8-14-11/h2-3,8-9H,4-7H2,1H3
Clé InChI
STGOLDLPNDJGOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256559
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256559