Principaux documents
ENA497376165
Enamine
rac-(2R,4S)-2-methyloxan-4-yl methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(2R,4S)-2-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H14O4S/c1-6-5-7(3-4-10-6)11-12(2,8)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
MADASEHUCLKZHJ-RQJHMYQMSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256323
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256323