Principaux documents
ENA497376131
Enamine
rac-1-[(1R,2R)-2-(thiophen-2-yl)cyclopropyl]ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-((1R,2R)-2-(thiophen-2-yl)cyclopropyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H10OS/c1-6(10)7-5-8(7)9-3-2-4-11-9/h2-4,7-8H,5H2,1H3/t7-,8+/m0/s1
Clé InChI
KQFRWDSOHCFHFQ-JGVFFNPUSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256259
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256259