Principaux documents
ENA497376117
Enamine
tert-butyl 1,6-diazaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate hydrochloride
100 MG
386,10 €
250 MG
551,20 €
500 MG
868,40 €
1 G
1 114,10 €
2.5 G
2 159,30 €
5 G
3 900,00 €
10 G
7 382,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-256216-100MG
386,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
386,10 €
250 MG
551,20 €
500 MG
868,40 €
1 G
1 114,10 €
2.5 G
2 159,30 €
5 G
3 900,00 €
10 G
7 382,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.73
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-256216-100MG
386,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 1,6-diazaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2O2.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)12-6-10(7-12)4-5-11-10;/h11H,4-7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
BZSBJGQPTYWKOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256216
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256216