Principaux documents
ENA497376092
Enamine
4-methoxy-N-(2-methylpropyl)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.72
Numéro MDL:
Iupac Name
N-isobutyl-4-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)8-12-10-4-6-11(13-3)7-5-10;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
YNGYBURBPOPHBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256187
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256187