Principaux documents
ENA497375995
Enamine
5,5-dimethyl-4-phenylpyrrolidin-2-one
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-255941-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-255941-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
132-134
Iupac Name
5,5-dimethyl-4-phenyl-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-12(2)10(8-11(14)13-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
QJIXVNXAUDWTOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255941
Melting Point
132-134
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255941