Principaux documents
ENA497375433
Enamine
3-[2-(pyridin-2-yl)hydrazin-1-ylidene]azepan-2-one
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-254733-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.26
Réf. du fournisseur: EN300-254733-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
129-131
Iupac Name
(3E)-2,3-azepanedione 3-(2-pyridinylhydrazone)
Inchi Code
1S/C11H14N4O/c16-11-9(5-1-3-8-13-11)14-15-10-6-2-4-7-12-10/h2,4-7,14H,1,3,8H2,(H,12,15)(H,13,16)
Clé InChI
JASMVZGYGKXXPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254733
Melting Point
129-131
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254733