ENA497375187
Enamine
octahydro-1H-pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-1,5-dione
Réf. du fournisseur: EN300-254124-100MG
187,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-254124-100MG
187,20 €
Pf
167-169
Iupac Name
hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-1,5(2H)-dione
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c11-7-3-4-9-8(12)6-2-1-5-10(6)7/h6H,1-5H2,(H,9,12)
Clé InChI
IVSUXHRSHLSJKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254124