Principaux documents
ENA497375183
Enamine
2-thia-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.74
Numéro MDL:
Iupac Name
2-thia-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NS.ClH/c1-4-9-5-2-8(1)3-6-10-7-8;/h9H,1-7H2;1H
Clé InChI
HVAKTVXJEASTIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254118
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254118