ENA497375050
Enamine
tert-butyl 4-(oxiran-2-yl)piperidine-1-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-253665-50MG
361,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-253665-50MG
361,40 €
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-oxiranyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(14)13-6-4-9(5-7-13)10-8-15-10/h9-10H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
MHJCAROLVBMINS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253665