Principaux documents
ENA497374803
Enamine
N-[2-(4,4-difluorocyclohexyl)-2-oxoethyl]-N-formylformamide
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1 448,20 €
1 G
1 857,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-254702-50MG
431,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1 448,20 €
1 G
1 857,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-254702-50MG
431,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-(4,4-difluorocyclohexyl)-2-oxoethyl)-N-formylformamide
Inchi Code
1S/C10H13F2NO3/c11-10(12)3-1-8(2-4-10)9(16)5-13(6-14)7-15/h6-8H,1-5H2
Clé InChI
WDWKUUWOTKPZGA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254702
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254702