Principaux documents
ENA497374796
Enamine
methyl 2-chloro-6-sulfamoylbenzoate
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-253640-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-253640-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
144-149
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-sulfamoylbenzoate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO4S/c1-14-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)15(10,12)13/h2-4H,1H3,(H2,10,12,13)
Clé InChI
ZRYDQFHTHDZUOI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253640
Melting Point
144-149
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253640