Principaux documents
ENA497374765
Enamine
ethyl 2-(carbamoyloxy)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.2
Numéro MDL:
Pf
150-152
Iupac Name
ethyl 2-[(aminocarbonyl)oxy]benzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-2-14-9(12)7-5-3-4-6-8(7)15-10(11)13/h3-6H,2H2,1H3,(H2,11,13)
Clé InChI
JFMIIMPCFQKAAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253077
Melting Point
150-152
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253077