Key Documents
ENA497374635
Enamine
4-bromo-6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-2-5-3-6-7(9)10-4-11-8(6)12-5/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
DACOJRDNSCYXSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252764
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252764