Principaux documents
ENA497374592
Enamine
N-methyl-2-phenylcyclohexan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.3
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-2-phenylcyclohexanamine
Inchi Code
1S/C13H19N/c1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12-14H,5-6,9-10H2,1H3
Clé InChI
MEBMVSVBSGKFAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252645
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252645