Principaux documents
ENA497374456
Enamine
6-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridazin-3-amine
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1 355,40 €
1 G
1 724,60 €
2.5 G
3 337,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-252326-50MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1 355,40 €
1 G
1 724,60 €
2.5 G
3 337,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-252326-50MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C8H9N5/c1-13-7(4-5-10-13)6-2-3-8(9)12-11-6/h2-5H,1H3,(H2,9,12)
Clé InChI
FHBPJNFZKRRFIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252326
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252326