Documents
ENA497374412
Enamine
5-ethynyl-2-methoxy-3-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethynyl-2-methoxy-3-methylpyridine
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-4-8-5-7(2)9(11-3)10-6-8/h1,5-6H,2-3H3
Clé InChI
CFCJMAFXIGZJNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252241
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252241