ENA497374392
Enamine
1-(1-methylhydrazin-1-yl)propan-2-ol
Réf. du fournisseur: EN300-252124-100MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-252124-100MG
391,30 €
Iupac Name
1-(1-methylhydrazinyl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C4H12N2O/c1-4(7)3-6(2)5/h4,7H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
FEYHGPPSQCQBPR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252124